濃度
1% in 3% acetic acid, pH 2.5
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
dark blue to very dark blue
pH範囲
2.4-2.6
Amax
0.45-0.60 (1:400 in H2O)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
アルシアンブルー溶液は、カルボキシル基や硫酸基を持った酸性グリコサミノグリカン(GAG、ムコ多糖)の組織学的染色に使用されています。硫酸化グリコサミノグリカンは、pH 2.5において、アルシアンブルーに好ましい基質となります。アルシアンブルーは、非硫酸化GAGであるヒアルロン酸(HA)の染色に使用されていますが、HAの染色の強度は使用した組織固定化法によって影響を受けます。組織中のGAGのアルシアンブルー染色は、塩化マグネシウムなどの電解質の添加によって改変できます。
生物化学的/生理学的作用
アルシアンブルーは、カチオン性の色素です。酸性のグリコサミノグリカンと不溶性の複合体を形成することで、グリコサミノグリカンの定量測定を可能にします。また、骨や軟骨の染色にも使用されます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B8438-500ML:4548173954554
B8438-250ML:4548173954547
B8438-BULK:
B8438-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
SPECIFIC STAINING OF SULPHATE GROUPS WITH ALCIAN BLUE AT LOW PH.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 12, 309-309 (1964-04-01)
A procedure for differential staining of cartilage and bone in whole formalin-fixed vertebrates.
Stain Technology, 51(2), 131-134 (1976)
The quantitative determination of glycosaminoglycans in urine with Alcian Blue 8GX.
The Biochemical Journal, 131(2), 351-357 (1973)
Experimental cell research, 361(2), 324-332 (2017-11-04)
Mesenchymal stem-cell based therapies have been proposed as novel treatments for intervertebral disc (IVD) degeneration. The development of these treatment strategies, however, has been hindered by the incomplete understanding of the origin, biological properties of nucleus pulposus (NP) derived stem/progenitor
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 45(8), 1157-1163 (1997-08-01)
The apparent intensity of hyaluronan (HA) staining in tissue sections can vary as a function of fixation techniques. We examined the histochemical distribution of HA in normal human skin using an HA-specific binding peptide derived from bovine nasal cartilage. The