Merck
B6295
Sigma-Aldrich
ベンザルコニウムクロリド
BioXtra
別名:
アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロリド, アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
CAS番号:
Beilstein:
4062599
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
cationic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
95.0-105.0% (calculated on dry substance)
形状
(Solid or Semi-Solid or Viscous Liquid)
不純物
≤0.001% Phosphate
≤0.1% Insoluble matter
≤10% water
強熱残分
≤2%
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ベンザルコニウムは、第四級アンモニウム化合物(QAC)のメンバーである陽イオン性洗剤です。
アプリケーション
塩化ベンザルコニウムは、in vitroでの上皮結膜細胞に対する作用を評価する研究で使用されています。また、生きたウサギの角膜に対する効果をin vivoでタンデム走査共焦点顕微鏡法によって調査する研究でも使用されています。
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えば米国EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。′’’’
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
B6295-BULK:
B6295-VAR:
B6295-500G:
B6295-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Céline Portal et al.
PloS one, 12(3), e0174764-e0174764 (2017-03-30)
Modification of mucous cell density and gel-forming mucin production are established hallmarks of mucosal diseases. Our aim was to develop and validate a mouse model to study live goblet cell density in pathological situations and under pharmacological treatments. We created
M De Saint Jean et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 40(3), 619-630 (1999-03-06)
The aim of this study was to investigate the action of benzalkonium chloride (BAC), used as a preservative in most ophthalmic topical solutions, on epithelial conjunctival cells in vitro. A continuous human conjunctival cell line (Wong-Kilbourne derivative of Chang conjunctiva)
Dana Cervinkova et al.
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.), 19(3), 160-167 (2012-12-22)
Conditions facilitating resistance to quaternary ammonium compounds (QACs) were investigated in Staphylococcus aureus SK982 exposed to benzalkonium chloride (BAC; a member of QACs) under various circumstances. S. aureus SK982 carrying the qacA gene encoding for resistance to QACs was grown
H Ichijima et al.
Cornea, 11(3), 221-225 (1992-05-01)
The effects of benzalkonium chloride (BAK) on the living rabbit cornea were studied by in vivo Tandem scanning confocal microscopy (TSCM) and confirmed by conventional scanning electron microscopy (SEM). Two drops of saline or phosphate-buffered saline (PBS) containing BAK in
Eric G Romanowski et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 35(5), 311-314 (2019-04-11)
Purpose: Adenoviral conjunctivitis is the most common cause of conjunctivitis worldwide with no approved antiviral treatment. Benzalkonium chloride (BAK)