詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥97% (titration)
≥98% (HPLC)
形状
powder
分子量
448.08 g/mol
mp
162-164 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B8879-500G:
B8879-BULK:
B8879-VAR:
B8879-100G:
B8879-250G:
試験成績書(COA)