Merck
51126
Sigma-Aldrich
Hyamine® 1622 溶液
4 mM in H2O
別名:
(ジイソブチルフェノキシエトキシエチル)ジメチルベンジルアンモニウムクロリド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
3898548
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
4 mM in H2O
密度
0.998 g/mL at 20 °C
SMILES記法
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
詳細
ハイアミン® 1622は、カチオン性洗剤の塩化ベンゼトニウムです。 ハイアミン 1622カチオン用のポリ塩化ビニル膜イオン選択電極が提案されています。 土壌表面への吸着が調査されています。 抗菌性およびカチオン性界面活性により、化粧品およびシャンプーで広く使用されています。
アプリケーション
ハイアミン® 1622溶液を界面活性剤として使用し、ジャガイモにおける急性毒性と酸化ストレスおよびコリンエステラーゼ(ChE)活性に対する影響を調べました。 改良Ellman法における赤血球コリンエステラーゼの停止薬として使用できます。
法的情報
Hyamine is a registered trademark of Lonza Group Ltd.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
51126-VAR:
51126-BULK-F:
51126-1L-F:
51126-5L-F:
51126-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly (vinyl chloride) containing dibenzo-18-crown-6 as an ion-selective membrane for hyamine 1622.
Khalil MM, et al.
Analytical Letters, 19(7-8), 807-824 (1986)
Sorption of anionic surfactants SDS, AOT and cationic surfactant Hyamine 1622 on natural soils.
Atay N, et al.
Water, Air, Soil Pollut., 136(1-4), 55-68 (2002)
Mei-Hui Li
Chemosphere, 70(10), 1796-1803 (2007-10-02)
Eight widely used surfactants (cetyltrimethylammonium bromide; CTAB, benzethonium chloride; Hyamine 1622, 4-nonylphenol; NP, octylphenol ethoxylate; Triton X-100, dodecylbenzene sulfonate; LAS, lauryl sulfate; SDS, pentadecafluorooctanoic acid; PFOA, and perfluorooctane sulfonate; PFOS) were selected to examine their acute toxicities and effects on
P M George et al.
Clinical chemistry, 29(2), 365-368 (1983-02-01)
The procedure of Dietz et al. (Clin. Chem. 19: 1309-1313, 1973) for plasma cholinesterase (EC 3.1.1.7) gives a background absorbance of 1.4 A when extended to erythrocyte cholinesterase (EC 3.1.1.8) measurement, because the peak absorbance of the reaction product, 5-thionitrobenzoate
Naoto Kojima et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(24), 6451-6453 (2008-11-11)
C4-Fluorinated analogues of solamin, an antitumor acetogenin, were synthesized and investigated for their antitumor activities against 39 tumor cell lines. C4-Fluorinated solamins showed more potent growth inhibitory activity against cancer cell lines than solamin.