アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
C[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Cl-]
InChI
1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RUPBZQFQVRMKDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジデシルジメチルアンモニウムクロリドは、一般的に次の用途に使用されています。
- 消毒および防腐剤(Wojcieszak et al., 2024)。
- 農業食品産業における QA ベースの殺生物剤、より具体的には、乳製品産業機器の消毒用(Mouawad et al., 2023)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
可燃性固体類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34466-VAR:
34466-BULK:
34466-250MG:4548173356297