詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
solid
分子量
339.99 g/mol
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 腐食防止剤
- ベンジルQACの熱分解経路を調べるためのベンジルトリアルキルアンモニウム塩のモデル
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
13380-BULK-F:
13380-VAR-F:
13380-10G-F:
13380-50G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)