アッセイ
98%
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[H]O[H].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI Key
YLPZVNXGKBIJBW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ベンジルジメチルテトラデシルアンモニウム無水塩化物は汎用カチオン表面活性剤ですが、以下の反応では相間移動触媒として使用されます:
- トリアジンを含むフッ素ポリマーの合成(直線的な誘電体特性を持つ)。
- テトラデシルメチルアンモニウム(TTAB)とテトラデシルトリフェニルホスホニウムブロミドから混合ミセルを調製。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
292796-25G:
292796-5G:
292796-VAR:
292796-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new fluoropolymer having triazine rings as a dielectric material: synthesis and properties.
Zhou J, et al.
Polym. Chem., 8(39), 6173-6180 (2017)
On the new possibility of applying oscillating liquidmembrane systems for molecular recognition substances responsible for taste.
Szpakowska M, et al.
Desalination, 173(1), 61-67 (2005)
Mandeep Singh Bakshi et al.
Journal of colloid and interface science, 271(1), 227-231 (2004-02-06)
Mixed micelle formation by tetradecyltrimethylammonium (TTAB) and tetradecyltriphenylphosphonium bromides (TTPB) with benzyldimethyltetradecylammonium chloride (BTDACl) was studied with the help of conductivity and Kraft point measurements. The BTDACl + TTAB mixtures showed synergistic interactions whereas those of BTDACl + TTPB indicated