Merck
425842
Sigma-Aldrich
4-イミダゾールカルボン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O2
CAS番号:
分子量:
112.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
294-295 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-イミダゾールカルボン酸(1H-イミダゾール-4-カルボン酸、H2imc)はイミダゾール基とカルボン酸基を含むイミダゾール誘導体です。各種配位ポリマーの生成に広く利用されています。 4-イミダゾールカルボン酸のアニオンは、pH 7~10の範囲で、三価ランタニドの二核ヒドロキソ錯体を安定化させることが報告されています。
アプリケーション
4-イミダゾールカルボン酸(ICA)は、ポリ(プロピレンイミン)デンドリマーを機能させるために採用されている、トリフェニルメチル保護した4-イミダゾールカルボン酸(トリチル-ImCOOH)の合成で使用されました。
以下の研究に使用することができます。
  • Cu(II)イオン存在下でのin situ脱炭酸により、硫酸ランタニド-カルボン酸塩の[Ln(HIMC)(SO4)(H2O)](Ln = DyおよびEu、HIMC = 4-イミダゾールカルボン酸)の合成。
  • ICAに比例する毛色のC3H/HeNCrjマウスから分離したヒスタミン(HA)および複数の代謝物について、これらのピーク面積比をプロットした検量線取得用の内部標準として。
  • イミダゾールベースのN/Oキレート配位子をもつ四核マンガンカルボン酸錯体の合成。
その他情報
イミダゾ-ルの総説についてはScience of Synthesisをご覧ください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
425842-VAR:
425842-BULK:
425842-1G:
425842-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sci. Synth., 12, 325-325 (2002)
Francisco Aguilar-Pérez et al.
Inorganic chemistry, 45(23), 9502-9517 (2006-11-07)
The anion of 4-imidazolecarboxylic acid (HL) stabilizes hydroxo complexes of trivalent lanthanides of the type ML(OH)+ (M = La, Pr) and M2L(n)(OH)(6-n) (M = La, n = 2; M = Pr, n = 2, 3; M = Nd, Eu, Dy
Synthesis and catalytic properties of imidazole-functionalized poly (propylene imine) dendrimers.
Baker LA, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(5), 647-654 (2002)
catena-Poly [copper (I)-bis [μ-3-(1H-imidazol-2-yl) pyridine]-copper (I)-di-μ-iodido].
425842
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(9), 1288-1288 (2011)
Diaquabis(1H-imidazole-4-carboxylato-κ2N3,O4) cobalt (II).
Chen WS.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 68(10), m1246-m1246 (2012)