Merck
CDS019334
Sigma-Aldrich
Imidazole-2-carboxylic acid
AldrichCPR
別名:
1H-Imidazole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O2
CAS番号:
分子量:
112.09
Beilstein:
112615
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
156 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KYWMCFOWDYFYLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS019334-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Karine Nozeret et al.
Biochimie, 149, 122-134 (2018-04-08)
Pericentromeric heterochromatin plays important roles in controlling gene expression and cellular differentiation. Fluorescent pyrrole-imidazole polyamides targeting murine pericentromeric DNA (major satellites) can be used for the visualization of pericentromeric heterochromatin foci in live mouse cells. New derivatives targeting human repeated