Merck
734985
Sigma-Aldrich
1H-ベンゾイミダゾール-2-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O2
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
176-180 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
RHXSYTACTOMVLJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734985-BULK:
734985-VAR:
734985-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1