主要文書
8.18370
Sigma-Aldrich
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
for synthesis
別名:
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N2O4
CAS番号:
分子量:
156.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
209-327-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
自己発火温度
430 °C
pH
3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
270-275 °C
溶解性
0.5 g/L
かさ密度
650‑660 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-4(9)2-3(5(10)11)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3