Merck
B5776
Sigma-Aldrich
ベンジルドデシルジメチルアンモニウムブロミド
別名:
ベンジルジメチルドデシルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11N(Br)(CH3)2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
384.44
Beilstein:
3579193
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥96.5% (TLC)
形状
powder
分子量
384.44 g/mol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
KHSLHYAUZSPBIU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化ベンジルドデシルジメチルアンモニウムは、Cr(VI)などの特定の金属に対する吸着剤として使用される場合のあるカチオン界面活性剤です。
アプリケーション
臭化ベンジルドデシルジメチルアンモニウムは、界面活性カチオンの化学構造と殺菌効果の関係を評価するための研究に使用されています。 マクロ多孔質の感熱性ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)ヒドロゲル合成時の孔径制御を調べる研究にも使用されています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
B5776-50G:
B5776-VAR:
B5776-BULK:
B5776-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biosorption of Cr(VI) from simulated wastewater using a cationic surfactant modified spent mushroom
Jing, et al.
Desalination, 269, 8-8 (2011)
Qian Zhao et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(5), 3249-3254 (2009-05-14)
Macroporous thermosensitive poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels were synthesized in the presence of dodecyl dimethyl benzyl ammonium bromide (DDBAB). Poly(vinyl alcohol) (PVA) was involved to control the pore size of the hydrogels. The morphology of the resulting hydrogels was studied by both an
Correlation between Antibacterial Power and Chemical Structure of Higher Alkyl Ammonium Ions.
E I Valko et al.
Journal of bacteriology, 50(4), 481-490 (1945-10-01)
B Rózycka-Roszak et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 56(5-6), 407-412 (2001-06-26)
The micellization as well as the interaction with model membranes of dodecyltrimethylammonium halides (DTAX) and N-dodecyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium halides (DBeAX) were studied at 298K and 313K by means of titration calorimetry. The calorimetric curves reflect both the counterion and benzyl group effects
C Ferreira et al.
Biofouling, 26(2), 205-212 (2009-11-26)
This study presents a new technological approach to minimize the use of antimicrobial (AMB) agents and their deleterious effects, based on the principle of drug-delivery systems whereby the AMB chemicals are transported on microparticles. The efficacy of microparticles carrying the