Merck
426466
Sigma-Aldrich
メチルアミン 溶液
40 wt. % in H2O
別名:
モノメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH2
CAS番号:
分子量:
31.06
Beilstein:
741851
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
48 °C
蒸気圧:
280 mmHg ( 20 °C)
659 mmHg ( 40 °C)
蒸気密度
1.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
280 mmHg ( 20 °C)
659 mmHg ( 40 °C)
自己発火温度
806 °F
濃度
40 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.37
bp
48 °C
密度
0.897 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI Key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルアミン溶液は、牛乳やヨーグルトの過塩素酸分析における LC-MS/MS 移動相として使用される場合があります。
これは以下の合成に使用される場合があります:
  • 9-フルオレニルメチル N-メチルカルバメートおよびtert-ブチル N-メチルカルバメート
  • 7-メチルアミノ-2-(2-キノリル)トロポン
  • 2,5-メソ-ピロリジン
  • 2-(4-クロロフェニル)-N-メチルアセトアミド
  • オイゲノールからの 1,3-ベンゾオキサジン誘導体
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
426466-4X100ML:4548173925707
426466-BULK:
426466-4X4L:
426466-2L:
426466-4L:
426466-VAR:
426466-10L:
426466-1L:4548173940854
426466-2.5L:
426466-100ML:4548173940847
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved scalable route to pure dronedarone hydrochloride.
Hivarekar RR, et al.
Organic Process Research & Development, 16(4), 677-681 (2012)
Chemical profiling of seized methamphetamine putatively synthesized from phenylacetic acid derivatives.
Tsujikawa K, et al.
Forensic Science International, 227(1), 42-44 (2013)
Synthesis and brine shrimp lethality test of some benzoxazine and aminomethyl derivatives of eugenol.
Rudyanto M, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6, 96-98 (2014)
Han Chen et al.
Nature, 550(7674), 92-95 (2017-09-05)
Recent advances in the use of organic-inorganic hybrid perovskites for optoelectronics have been rapid, with reported power conversion efficiencies of up to 22 per cent for perovskite solar cells. Improvements in stability have also enabled testing over a timescale of
Orthogonally Protected N-Methyl-Substituted α-Aminoglycines.
Jiang G, et al.
Protein and peptide letters, 3(4), 219-224 (1996)