Merck
395056
Sigma-Aldrich
メチルアミン 溶液
greener alternative
2.0 M in THF
別名:
モノメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH2
CAS番号:
分子量:
31.06
Beilstein:
741851
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
23.87 psi ( 55 °C)
7.24 psi ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2.0 M in THF
密度
0.861 g/mL at 25 °C
官能基
amine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI Key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルアミン(CH3NH2)は、有機合成の化学中間物として用いられる、単純脂肪族第一級アミンです。これは殺虫剤および溶媒の製造に顕著に使用されています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
THF中の2.0 Mメチルアミン溶液は、ペロブスカイト系材料の合成を促進する前駆体として使用することができます。また、酸性のマクロ多孔性イオン交換樹脂の触媒性能を調べるための不活性化剤としても使用することができます。これをアニール処理することで、粒界の不純物を減少させ、ペロブスカイト太陽電池の安定性および効率を向上させることができます。
メチルアミンは、下記の合成における試薬として使用することができます:     
  • ジエチレングリコールからのメチルモルホリン合成。       
  • オキソアミンから、イミンの形成およびその後のNi触媒による水素化を介した、N-メチルアルキルアミンの合成。   
  • アセトニトリルとの反応およびその後の水素化によるN-メチルジプロピレントリアミンの合成。  
  • 還元剤としてのNaCNBHの存在下で、クロロヒドリンからのN-メチルヒドロキシピロリジンの合成。       
  • 6,7-ジクロロ-1,4-アントラセンジオンとの反応による2-(メチルアミノ)-6,7-ジクロロ-1,4-アントラセンジオンの合成。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<-29.2 °F - closed cup
引火点(℃)
< -34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
395056-BULK:
395056-VAR:
395056-100ML:4548173142647
395056-2L:4548174007112
395056-800ML:4548173142654
395056-4X100ML:4548173333830
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methylamines synthesis: A review
Corbin DR, et al.
Catalysis Today, 37(2), 71-102 (1997)
Jason A Draper et al.
Organic letters, 12(18), 4034-4037 (2010-08-24)
A convergent and stereoselective synthesis of 2,5-disubstituted 3-hydroxypyrrolidines has been developed that involves reductive annulation of β-iminochlorohydrins, which are readily available from β-ketochlorohydrins, and provides rapid access to a variety of 2,5-syn-pyrrolidines. Application of this process to the concise (three-step)
Amines, aliphatic
Eller K, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Synthesis and in vitro antitumor activity of substituted anthracene-1, 4-diones
Hua DH, et al.
Tetrahedron, 60(45), 10155-10163 (2004)
Post-annealing of MAPbI 3 perovskite films with methylamine for efficient perovskite solar cells
Jiang Y, et al.
Materials Horizons, 3(6), 548-555 (2016)