Merck
395072
Sigma-Aldrich
エチルアミン 溶液
2.0 M in THF
別名:
アミノエタン, モノエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5NH2
CAS番号:
分子量:
45.08
Beilstein:
505933
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
17.14 psi ( 55 °C)
4.82 psi ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
濃度
2.0 M in THF
密度
0.81 g/mL at 20 °C
0.856 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
InChI Key
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチルアミンは、有機合成において化学中間体として用いられる、単純脂肪族第一級アミンです。
アプリケーション
エチルアミン溶液(THF中2.0M)は、以下の用途で試薬として使用できます。     
  • アミノ化反応において。      
  • γ-ブチロラクトンとの反応によるN-エチル-4-ヒドロキシブタンアミドの合成。      
  • Zn(II)イオンの選択的検出用のアントラセンベースの三脚型化学センサーの調製。
エチルアミン溶液は、Cu(S2CNEt2)2を前駆体として使用する花型CuSミクロスフェアの大規模合成における反応媒体としても使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-23.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
395072-100ML:4548173142685
395072-VAR:
395072-BULK:
395072-800ML:4548173142692
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Selective sensing of Zn (II) ion by a simple anthracene-based tripodal chemosensor
Ghosh K and Saha I
Tetrahedron Letters, 51(38), 4995-4999 (2010)
A study on the aliphatic energetic plasticizers containing nitrate ester and nitramine
Min BS and Park YC
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 15(4), 595-601 (2009)
Self-assembly of CuS nanoflakes into flower-like microspheres: synthesis and characterization.
Shen X-P, et al.
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 70(2), 422-427 (2009)
Seán D McDermott et al.
Forensic science international, 212(1-3), 13-21 (2011-07-22)
During the analysis of "seized samples", suspected of containing 4-methylmethcathinone (mephedrone) and N-ethylcathinone (ethcathinone) additional compounds were observed in the GCMS chromatogram. These compounds were suspected to be the corresponding phenylacetone isomers of mephedrone and ethcathinone respectively. These isomers are
Song Yang et al.
Journal of chromatography. A, 1216(15), 3280-3289 (2009-03-10)
Complementary methods using liquid chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry (LC-MS/MS) and comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GCxGC-TOF-MS) were developed and applied to determine targeted metabolites involved in central carbon metabolism [including tricarboxylic acid cycle, serine cycle, ethylmalonyl-coenzyme A (ethylmalonyl-CoA) pathway