Merck
534102
Sigma-Aldrich
メチルアミン 溶液
greener alternative
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
別名:
モノメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH2
CAS番号:
分子量:
31.06
Beilstein:
741851
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.360-1.372
密度
0.756 g/mL at 25 °C
官能基
amine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN
InChI
[1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3]
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI Key
[BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N]
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルアミン溶液は、メチルアミン33 wt.%の無水エタノール溶液です。メチルアミンは脂肪族第一級アミンです。イソチアゾリウム塩の合成に用いられます。γ照射ポリ(ε-カプロラクトン)のメチルアミン溶液の化学分解について報告されています。酢酸水溶液中のD-グルコースとメチルアミンのメイラード反応が報告されています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
無水エタノール中のメチルアミン溶液は、ペロブスカイト系材料の合成を促進する前駆体として使用することができます。また、酸性のマクロ多孔性イオン交換樹脂の触媒性能を調べるための不活性化剤としても使用することができます。これをアニール処理することで、粒界の不純物を減少させ、ペロブスカイト太陽電池の安定性および効率を向上させることができます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-9.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-22.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
534102-250ML:4548173943749
534102-VAR:
534102-1L:4548173943732
534102-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Degradability of radiation crosslinked PCL in the supercooled state under various environments.
Darwis D, et al.
Polymer Degradation and Stability, 65(2), 279-285 (1999)
Selvakumar Pitchaiya et al.
Scientific reports, 10(1), 6835-6835 (2020-04-24)
Perovskite solar cells (PSCs) composed of organic polymer-based hole-transporting materials (HTMs) are considered to be an important strategy in improving the device performance, to compete with conventional solar cells. Yet the use of such expensive and unstable HTMs, together with
Bernard Wenger et al.
Nature communications, 8(1), 590-590 (2017-09-21)
Ultralow trap densities, exceptional optical and electronic properties have been reported for lead halide perovskites single crystals; however, ambiguities in basic properties, such as the band gap, and the electronic defect densities in the bulk and at the surface prevail.
Preparation of the MacMillan imidazolidinones.
Samulis L and Tomkinson NCO.
Tetrahedron, 67(23), 4263-4267 (2011)
Bianca-Maria Bresolin et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-16)
The development of visible-light active photocatalysts is a current challenge especially energy and environmental-related fields. Herein, methylammonium lead iodide perovskite (MAIPb) was chosen as the novel semiconductor material for its ability of absorbing visible-light. An easily reproducible and efficient method