Merck
316393
Sigma-Aldrich
トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム
97%
別名:
STAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)3BHNa
CAS番号:
分子量:
211.94
Beilstein:
4047608
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: reductant
mp
116-120 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム(NaBH(OAc)3)は、適用範囲が広く、穏やかで、選択性があるため、還元的アミノ化に特に効果的です。 形成される副生成物の毒性が少なく、合成時の収率と再現性が向上するため、多くの用途ではシアノ水素化ホウ素ナトリウム(NaBH3CN)の方が好まれます。
アプリケーション
トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウムまたは[NaBH(OAc)3]は、以下の用途に試薬として使用できます:
  • ケトンおよびアルデヒドの還元的アミノ化で。
  • 4-オキソペンタン酸メチルとベンジルアミンとを還元アミノ化/ラクタム化により反応させて、N-ベンジル-γ-バレロラクタムを調製するため。
  • イミンおよびエナミンを対応するアミンに還元するため。
  • キノリンおよびイソキノリンを対応するテトラヒドロ誘導体に還元するため。
  • アルケンのヒドロホウ素化に。
  • デンドリマーに結合する高緩和能末端基を作成するためのニトロキシドビラジカルの合成に。
トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウムを使用した用途
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
316393-500G:
316393-10KG:
316393-VAR:
316393-1KG:
316393-25G:
316393-100G:
316393-25KG:
316393-RSAMPLE:
316393-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ethan M McBride et al.
Forensic science international, 288, 278-282 (2018-05-23)
Impurity profiling has been used as a useful tool for analyzing nearly every drug class currently known on the illicit market. Impurities present within seized samples have the potential to determine source of origin, route of synthesis used, as well
Synlett, 537-537 (1990)
Reductive Amination of Aldehydes and Ketones with Sodium Triacetoxyborohydride. Studies on Direct and Indirect Reductive Amination Procedures(1)
Abdel-Magid AF, Carson KG, Harris BD, Maryanoff CA, Shah RD.
The Journal of Organic Chemistry, 61(11), 3849-3862 (1996)
A review on the use of sodium triacetoxyborohydride in the reductive amination of ketones and aldehydes
Abdel-Magid AF and Mehrman SJ
Organic Process Research & Development, 10(5), 971-1031 (2006)
Use of Sodium Triacetoxyborohydride in Reductive Amination of Ketones and Aldehydes
Abdel-Magid et al.
ACS Symp. Ser., 641, 201-216 (1996)
資料
Sodium triacetoxyborohydride