Merck
213462
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素ナトリウム
ReagentPlus®, 99%
別名:
テトラヒドリドホウ酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBH4
CAS番号:
分子量:
37.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水素化ホウ素ナトリウムは、テトラヒドリドホウ酸ナトリウムとも呼ばれる、還元剤として一般的に使用される高塩基性水素化ホウ素です。水と非常にゆっくりと反応し、触媒および安定剤となります。
アプリケーション
水素化ホウ素ナトリウムは、以下で還元剤として使用できます:
  • 共還元プロセスによる塩化コバルト(CoCl2)からの酸化コバルト(II, III)(Co3O4)の合成。
  • 活性化剤としての固体酸存在下における、アルデヒドおよびケトンのアルコールへの無溶媒還元。
  • 触媒としてのシリカゲル担持硫酸存在下における、カルボニル化合物の二級アミンへの還元的アミノ化。
  • 芳香族ニトロ化合物の芳香族アミンへのラネーニッケル触媒による還元。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
213462-500G:
213462-BULK:
213462-25G:
213462-VAR:
213462-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Magnetic Co 3 O 4/reduced graphene oxide nanocomposite as a superior heterogeneous catalyst for one-pot oxidative esterification of aldehydes to methyl esters
Vineeta P,et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 88567-88573 (2015)
Kinetics of Ru-catalyzed sodium borohydride hydrolysis
JS Z,et al.
Journal of Power Sources, 164, 772-781 (2007)
Sodium borohydride versus ammonia borane, in hydrogen storage and direct fuel cell applications
Umit DB,et al.
Energy & Environmental Science, 2, 627-637 (2009)
Dinesh Bhalothia et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-25)
Herein, ternary metallic nanocatalysts (NCs) consisting of Au clusters decorated with a Pt shell and a Ni oxide core underneath (called NPA) on carbon nanotube (CNT) support were synthesized by combining adsorption, precipitation, and chemical reduction methods. By a retrospective
Nicholas A Harris et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(42), 8922-8942 (2018-08-29)
Stress is a precipitating agent in neuropsychiatric disease and initiates relapse to drug-seeking behavior in addicted patients. Targeting the stress system in protracted abstinence from drugs of abuse with anxiolytics may be an effective treatment modality for substance use disorders.
資料
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。