Merck
B4856
Sigma-Aldrich
ジフェニルメタノール
99%
別名:
ジフェニルカルビノール, ベンズヒドリルアルコール, ベンゾヒドロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHOH
CAS番号:
分子量:
184.23
Beilstein:
1424379
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES記法
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI Key
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジフェニルメタノールは、α,α-二置換カルボン酸エステルのカルベーン触媒動的速度論的分割に使用されます。これは、フリーベースおよびNi(II) ポルフィリノイド複合体のキラル分割にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B4856-100G:
B4856-5G:
B4856-BULK:
B4856-500G:
B4856-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
氷酢酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
氷酢酸
ヘキサン anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
ヘキサン
DIPHENYLMETHYL ACETATE AldrichCPR
S569046
DIPHENYLMETHYL ACETATE
Helimeric porphyrinoids: stereostructure and chiral resolution of meso-tetraarylmorpholinochlorins.
Bru?ckner C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(22), 8740-8752 (2011)
Carbene-Catalyzed Dynamic Kinetic Resolution of Carboxylic Esters.
Chen X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(23), 7212-7215 (2016)
Kinetics of the hydrolysis of drugs containing the diphenyl-methyl-ether group.
O O Komolafe
Materia medica Polona. Polish journal of medicine and pharmacy, 17(2), 98-102 (1985-04-01)
Masanori Ichikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(6), 1930-1949 (2011-03-01)
To obtain small and efficient squalene synthase inhibitors, a flexible 2-aminobenzhydrol open form structure was designed and showed potent inhibitory activity comparable to 4,1-benzoxazepin compounds. Further chemical modification led to the discovery of a novel template with a strong squalene
[Determination of dimedrol and benzhydrol in the urine by high efficient liquid chromatographic method].
E N Stepanova et al.
Sudebno-meditsinskaia ekspertiza, 23(2), 40-42 (1980-04-01)