Merck
279544
Sigma-Aldrich
1-プロパノール
anhydrous, 99.7%
別名:
プロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
1098242
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.7%
bp:
97 °C (lit.)
蒸気圧:
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.7%
フォーム
liquid
自己発火温度
700 °F
expl. lim.
13.7 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-プロパノールは、2-プロピルフェノールおよび3-ペンタノンをそれぞれCeO2-MgOおよびCeO2-Fe2O3を触媒として蒸気相合成するための出発材料として使用できます。 また、ボロン酸とハロゲン化アリルのパラジウム触媒交差カップリングを行い、ビアリルを生成するときの溶媒として使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
279544-1L:4548173954905
279544-100ML:4548173954899
279544-VAR:
279544-BULK:
279544-6X1L:
279544-2L:4548173954912
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of 3-pentanone from 1-propanol over CeO2-Fe2O3 catalysts
Kamimura Y, et al
Applied Catalysis A: General, 252(2), 399-410 (2003)
Ortho-selective alkylation of phenol with 1-propanol catalyzed by CeO2-MgO
Sato S, et al
J. Catal., 184(1), 180-188 (1999)
Synthesis of unsymmetrical biaryls using a modified Suzuki cross-coupling: 4-biphenylcarboxaldehyde
Bret EH, et al.
Organic Syntheses, 75, 53-53 (1998)
Thijs Pasman et al.
Membranes, 10(11) (2020-11-11)
Polymeric membranes are widely applied in biomedical applications, including in vitro organ models. In such models, they are mostly used as supports on which cells are cultured to create functional tissue units of the desired organ. To this end, the
Katrine Pilely et al.
Atherosclerosis, 283, 35-42 (2019-02-18)
Cholesterol crystal (CC)-induced inflammation is a critical step in the development of atherosclerosis. CCs activate the complement system and induce an inflammatory response resulting in phagocytosis of the CCs, production of reactive oxygen species (ROS) and release of cytokines. The