Merck
292494
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-メトキシ安息香酸
99%
別名:
5-クロロ-o-アニス酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
186.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
98-100 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
COc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Complexes of 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion with Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ have been investigated.
アプリケーション
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid has been used in the synthesis of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La(III), Ga(III) and Lu(III).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
292494-100G:
292494-25G:
292494-BULK:
292494-500G:
292494-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La (III), Gd (III) and Lu (III) Complexes.
Czajka B, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 67(3), 631-642 (2002)
Complexes of Mn (II), Co (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) with 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion.
Ferenc, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 86(3), 783-789 (2006)