About This Item
Fragrance grade
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥99%
mp
182-185 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
animal
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
365.0 °F - closed cup
引火点(℃)
185 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W394505-VAR:
W394505-10KG:4548173980706
W394505-25KG:4548173980720
W394505-1KG:4548173980713
W394505-SAMPLE:
W394505-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック