Merck
124087
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-メチルアニリン
98%
別名:
2-ブロモ-p-トルイジン, 4-アミノ-3-ブロモトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
186.05
Beilstein:
1931711
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.602 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1ccc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Bromo-4-methylaniline participates in palladium catalyzed selective amination of 3-bromoquinoline to yield 3-(2-bromo-4-methylphenylamino) quinoline. It reacts with ethyl and methyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylates in the presence of Me3Al to form amide.
アプリケーション
2-Bromo-4-methylaniline has been used in the synthesis of iminophosphoranes.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
124087-10G:
124087-25G:
124087-BULK:
124087-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 7H-indolo [2, 3-c] quinolines: study of the Pd-catalyzed intramolecular arylation of 3-(2-bromophenylamino) quinolines under microwave irradiation.
Hostyn S, et al.
Tetrahedron, 62(19), 4676-4684 (2006)
Synthesis of 7H-indolo [2, 3-c] quinolines: study of the Pd-catalyzed intramolecular arylation of 3-(2-bromophenylamino) quinolines under microwave irradiation.
Koubachi J, et al.
Tetrahedron, 66(10), 1937-1946 (2010)
Synthesis and reactivity of ortho-palladated arylcarbodiimides and aryl isothiocyanates. Formation of C-palladated quinazolines. Synthesis of 2-aminoquinolines.
Vicente J, et al.
Organometallics, 23(20), 4711-4722 (2004)