Merck
391956
Sigma-Aldrich
ジメチルアミン 溶液
2.0 M in THF
別名:
N,N-Dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NH
CAS番号:
分子量:
45.08
Beilstein:
605257
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.90-2.20 M (by NaOH, titration)
2.0 M in THF
bp
~60 °C
密度
0.85 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI Key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジメチルアミン溶液(2M 濃度で THF に溶解)は、2-ブロモ-3',4'-メチレンジオキシプロピオフェノンとの反応により、3,4-メチレンジオキシアンフェタミン(MDA)の β-ケト誘導体である 2-ジメチルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロパン-1-オン(bk-MDDMA)の合成に用いられています。また、ジメチル-(4-ニトロ-ベンジル)-アミン、ジメチル-(4-メチル-ベンジル)-アミンおよび 4-ジメチルアミノ-but-2-エン酸 [4-(3,4-ジクロロ-6-フルオロ-フェニルアミノ)-キナゾリン-6-イル]-アミドなどの有機中間体の合成に用いられることがあります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-32.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
391956-800ML:4548173142395
391956-VAR:
391956-BULK:
391956-100ML:4548173142388
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
[11C]-dimethylamine as a labeling agent for PET biomarkers.
Jacobson O & Mishani E.
Applied Radiation and Isotopes, 66(2), 188-193 (2008)
Discrimination and identification of regioisomeric ?-keto analogues of 3, 4-methylenedioxyamphetamines by gas chromatography-mass spectrometry.
Zaitsu K, et al.
Forensic Toxicology, 26(2), 45-51 (2008)
C Mulder et al.
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 109(9), 1203-1208 (2002-08-31)
Nitric oxide (NO) may play a role in the pathophysiology of Alzheimer's disease (AD). Asymmetric dimethylarginine (ADMA), an endogenous inhibitor of NO synthase, is involved in regulation of NO production. Recently it has been reported that dimethylarginine dimethylaminohydrolase, an enzyme
L Lee et al.
Cancer research, 41(10), 3992-3994 (1981-10-01)
Using a method for nitrosamine analysis that gives high recovery values and that is free from artifactual synthesis of nitrosamines, we have shown that human feces do not contain volatile nitrosamines (detection limit, 0.1 to 0.5 microgram/kg). We also showed
Gerhild Zauner et al.
Biochimica et biophysica acta, 1820(9), 1420-1428 (2011-08-02)
Analysis of protein glycosylation is an important first step towards establishing the functions of glycans in health and disease. In contrast to N-glycans which are generally enzymatically released for analysis, there is no corresponding enzyme for O-glycan liberation. Therefore, O-glycans