Merck
388246
Sigma-Aldrich
ジメチルアミン 溶液
2.0 M in methanol
別名:
N,N-Dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NH
CAS番号:
分子量:
45.08
Beilstein:
605257
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
1.90 -2.20 M (NaOH, titration)
2.0 M in methanol
密度
0.775 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI Key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dimethylamine, a secondary amine, is used as a raw material for the production of many agrichemicals and pharmaceuticals. The solvents dimethylformamide (DMF) and dimethylacetamide (DMA) are derived from dimethylamine. It is also used as a precursor for the preparation of amido derivatives.
アプリケーション
Dimethylamine can be used as a precursor for the preparation of a number of chemical building blocks such as dimethyl(3-chloropropyl)amine , 2-chloro-N,N-dimethylethanimidamide , and 4, 6-dichloro-2-(dimethylamino)-1,3,5-triazine .
包装
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
388246-100ML:4548173238487
388246-VAR:
388246-4X25ML:4548173321776
388246-BULK:
388246-25ML:4548173238494
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
4-Dimethylaminobutyraldehyde diethyl acetal
FENG R-l, et al.
JOURNAL-SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NATURAL SCIENCE, 5 (2011)
Synthesis of 2-amino-4-imino-4, 5-dihydrothiazoles from N-sulfonyl-α -chloroamidines and thiourea
Abdelaal SM and Bauer L
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25(6), 1849-1856 (1988)
Methylamines
van Gysel A B and Musin W
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (1997)
Synthesis of 3-{4-[4-dimethylamino-6-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yloxy)-[1, 3, 5] triazin-2-ylamino]-phenyl}-2-phenyl-5-(4-pyridin-2-yl-piperazin-1-ylmethyl)-thiazolidin-4-one and their biological evaluation
Patel D, et al.
Medicinal Chemistry Research, 21(10), 2926-2944 (2012)
L Lee et al.
Cancer research, 41(10), 3992-3994 (1981-10-01)
Using a method for nitrosamine analysis that gives high recovery values and that is free from artifactual synthesis of nitrosamines, we have shown that human feces do not contain volatile nitrosamines (detection limit, 0.1 to 0.5 microgram/kg). We also showed