Merck
426458
Sigma-Aldrich
ジメチルアミン 溶液
40 wt. % in H2O
別名:
DMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NH
CAS番号:
分子量:
45.08
Beilstein:
605257
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
16.97 psi ( 55 °C)
212 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
753 °F
濃度
38-42% (with HCl, titration)
40 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.37
密度
0.89 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI Key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジメチルアミンは、ポリウレタン、イオン交換樹脂、染料の製造における構成要素または試薬として利用されます。
アプリケーション
ジメチルアミン(DMA)溶液は以下の用途に使用できます:
  • Ge7O14.5F2、[(CH32NH2]3(H2O)0.86、ゲルマネートベースの多孔質包接複合体の合成。
  • 2-ジメチルアミノ-4,6-ジアリールピリミジン-5-カルボン酸エチルの合成。
  • 5′-ブロモ-2,2′-ビチオフェン-5カルボアルデヒドから5′-ジメチルアミノ-2,2′-ビチオフェン-5-カルボアルデヒドへの変換。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
426458-VAR:
426458-BULK:
426458-1L:4548173940823
426458-100ML:4548173940816
426458-2L:4548173940830
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Porous Germanates: Synthesis, Structure, and Inclusion Properties of Ge7O14.5F2.[(CH3)2NH2]3(H2O) 0.86.
Li H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(33), 8567-8568 (1998)
Polymer-assisted synthesis of ethyl 2-amino-4, 6-diarylpyrimidine-5-carboxylates.
Eynde V, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 15, 2003-2003 (2003)
Ping Yan et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6587-6594 (2008-07-31)
There is a growing need for cellular imaging with fluorescent probes that emit at longer wavelengths to minimize the effects of absorption, autofluorescence, and scattering from biological tissue. In this paper a series of new environmentally sensitive hemicyanine dyes featuring
Effective recovery of Au from low-concentration solutions by a self-synthesized mesoporous resin modified by dimethylamine
Xu W, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 61(7), 2894-2903 (2021)
C Mulder et al.
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 109(9), 1203-1208 (2002-08-31)
Nitric oxide (NO) may play a role in the pathophysiology of Alzheimer's disease (AD). Asymmetric dimethylarginine (ADMA), an endogenous inhibitor of NO synthase, is involved in regulation of NO production. Recently it has been reported that dimethylarginine dimethylaminohydrolase, an enzyme