Merck
M0505
Sigma-Aldrich
メチルアミン 塩酸塩
≥98%
別名:
Methanaminium chloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
67.52
Beilstein:
3588822
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder or crystals
bp
225-230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 g in 10 mL, clear, colorless
SMILES記法
Cl[H].CN
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI Key
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルアミン塩酸塩は、さまざまな有機化合物の合成のためのビルディングブロックとして使用されます。
アプリケーション
メチルアミン塩酸塩は、以下を合成するための反応体として使用できます:
  • 水中での2-ビニルピリジンとのアザ-マイケル反応によるベタヒスチンの合成
  • 塩基触媒マンニッヒ反応を介したピロールとホルムアルデヒドとの反応によるアザトリピロールおよびアザテトラピロール大環状化合物
  • アザディールス–アルダー反応によるテトラヒドロピリジン
  • ニッケル触媒アミノ化反応によるアリール塩酸塩からのN-メチルセカンダリアリールアミン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
408.7 °F - closed cup
引火点(℃)
209.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M0505-BULK:
M0505-500G:
M0505-100G:
M0505-VAR:
M0505-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jixian Xu et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6482), 1097-1104 (2020-03-07)
Wide-band gap metal halide perovskites are promising semiconductors to pair with silicon in tandem solar cells to pursue the goal of achieving power conversion efficiency (PCE) greater than 30% at low cost. However, wide-band gap perovskite solar cells have been
Thomas S Hofer et al.
Molecular bioSystems, 8(11), 2891-2900 (2012-08-01)
Molecular dynamics simulations have been performed to investigate the binding of tris(hydroxymethyl)-aminomethane to the surface of the core domain of the mouse cellular tumor antigen p53 employing the GROMOS and 53A6 force field parameter sets. A close investigation of the
Raymond J Ritchie
Microbial ecology, 65(1), 180-196 (2012-09-04)
Ammonia is the preferred nitrogen source for many algae including the cyanobacterium Synechococcus elongatis (Synechococcus R-2; PCC 7942). Modelling ammonia uptake by cells is not straightforward because it exists in solution as NH(3) and NH (4) (+) . NH(3) is
Liangcai Zhao et al.
Journal of ethnopharmacology, 142(3), 647-656 (2012-06-13)
Zhibai Dihuang Pill (ZDP) is one of ancient traditional Chinese medicines (TCMs), which is usually used for the treatment of kidney deficiency for thousands of years in China. Traditional Chinese medicines (TCMs) usually operate in vivo through multi-components, multi-ways and
Michaela Frybortova et al.
Journal of inorganic biochemistry, 126, 46-54 (2013-06-19)
In order to shed light on the mechanism that underlies activity of bifunctional mononuclear Pt(II) analogs of transplatin we examined in the present work a DNA binding mode of the analog of transplatin, namely trans-[Pt(CH3NH2)2Cl2], in which NH3 groups were