詳細
ベンザルコニウムクロリドは、眼科製剤に使用される第四級アンモニウム塩です。
アプリケーション
ベンザルコニウムクロリド(BAC)は、以下の用途で使用されます:
- 化学重合反応におけるカチオン性界面活性剤。
- GC-MSを用いた抽出アルキル化法による全血サンプル中硫化物定量のための相間移動触媒。
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。′’’’
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
63249-6X500ML:
63249-VAR:
63249-4X2.5L:
63249-25KG:
63249-2.5KG:
63249-500ML:
63249-2.5L:
63249-BULK:
Structural effects of cationic surfactants in polyacrylamide-surfactant interaction: Micellisation/adsorption of polyacrylamide
Indian J. Chem. A, 53(11), 1402-1406 (2014)
In situ gelling systems based on Pluronic F127/Pluronic F68 formulations for ocular drug delivery.
International Journal of Pharmaceutics, 502(1-2), 70-79 (2016)
A simple, optimized method for the determination of sulphide in whole blood by GC-MS as a marker of bowel fermentation processes
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 770(1-2), 255-259 (2002)
Effects of benzalkonium chloride on growth and survival of Chang conjunctival cells
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 40(3) (1999)
A wall-less poly (vinyl alcohol) cryogel flow phantom with accurate scattering properties for transcranial Doppler ultrasound propagation channels analysis.
IEEE Conference Publication, 2709-2712 (2015)