Merck
PHR1681
Supelco
Benzalkonium Chloride solution
50%, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ベンザルコニウムクロリド 溶液, アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品名
塩化ベンザルコニウム50%溶液, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001060
traceable to USP 1050993
APIファミリー
benzalkonium chloride
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に社内ワーキングスタンダードの調製に便利でコスト効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
これらの二次標準物質は、USP、EP、BP一次標準物質が存在する場合、それらに対するトレーサビリティーが保証されています。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の見本をご覧になるには、下のスロットにLRAC2095と入力してください。これは単に証明書サンプルであり、お客様が受け取るロットのものではない可能性があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
PHR1681-1ML-PW:
PHR1681-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
CRC Handbook of Food, Drug, and Cosmetic Excipients (1992)
Rapid determination of total benzalkonium chloride content in ophthalmic formulation.
Labranche P-L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 989-993 (2007)