Merck
1061901
USP
ベンジルアルコール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
APIファミリー
benzalkonium chloride
自己発火温度
817 °F
シェルフライフ
~3 yr
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Benzyl alcohol USP reference standard meant for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard preparation, system suitability, standard and system suitability stock solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Midazolam Injection
  • Famotidine Injection
  • Enalaprilat Injection
  • Cisatracurium Besylate Injection
  • Physostigmine Salicylate Injection
Additionally, it is used to prepare an internal standard solution by using gas chromatography in conjunction with a flame ionization detector (GC-FID) according to the United States Pharmacopeia (USP)chapter.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1061901-500MG:4548173369631
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enalaprilat Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(3), 1619-1619 (2022)
?341? Antimicrobial agents content
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(2), 6664-6664 (2016)
Midazolam Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(3), 2953-2953 (2018)
Cisatracurium Besylate Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 1028-1028 (2020)
Physostigmine Salicylate Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(6), 3535-3535 (2018)
関連コンテンツ
USP-NFモノグラフで、原薬・剤形、医薬品賦形剤、食品成分、栄養補助食品の試験に使用する、高度にキャラクタライズされたプライマリースタンダードをご注文いただけます。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.