Merck
08421
Supelco
ベンジルアルコール
analytical standard
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39023110
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
817 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンジルアルコールは芳香族アルコール類に属する化合物で、化粧品および保存剤として広く利用されています。また溶媒および粘度低下剤としても使用されています。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
ベンジルアルコールは、以下に含まれるベンジルアルコールの測定において、分析標準物質として使用できる可能性があります:
  • ワイン試料のジクロロメタンマイクロ抽出法と続くガスクロマトグラフィー水素炎イオン化型検出器(GC-FID)による分析。
  • ケーシング済みタバコおよび未ケーシングタバコの水蒸気蒸留連続抽出法(SDE)と続くGCまたはGC-マススペクトロメトリー(MS)による分析。
  • 乳製品の固相マイクロ抽出法(SPME)と続くGC-MSによる分析。
  • 香料製品のダイオードアレイ検出器(DAD)をつないだ逆相高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による分析。
その他情報
この化合物は通常、イチョウ属の植物に含まれています。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08421-1ML-F:
08421-BULK-F:
08421-VAR-F:
08421-25ML-F:
08421-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of free and bound volatiles by gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry in uncased and cased tobaccos
Cai J, et al.
Journal of Chromatography A, 947(2), 267-275 (2002)
Solid-phase microextraction and gas chromatography mass spectrometry analysis of dairy product volatiles for the determination of shelf-life
Condurso C et al.
International dairy journal, 18(8), 819-825 (2008)
Fast analysis of important wine volatile compounds: Development and validation of a new method based on gas chromatographic-flame ionisation detection analysis of dichloromethane microextracts
Ortega C, et al.
Journal of Chromatography A, 923(1-2), 205-214 (2001)
C Villa et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 44(3), 755-762 (2007-05-04)
The European legislation on cosmetic products has recently required the declaration of 26 compounds (24 volatile chemicals and 2 natural extracts) on the label of final products when exceeding a stipulated cut-off level. In this work a rapid reliable and
Final report on the safety assessment of Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, and Sodium Benzoate
NB
International Journal of Toxicology, 20, 23-50 (2001)