certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1050905
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 45 °C)
APIファミリー
benzaldehyde
自己発火温度
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
保管条件
protect from light
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンズアルデヒドはバニリンに続く重要な香料です。通常、果実の仁に含まれるアミグダリンなどの青酸配糖体から遊離します。
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1203-1ML-PW:
PHR1203-3X1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde