certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1055002
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
詳細
API family: benfluorex
APIファミリー
metronidazole, benfluorex, mefenamic acid
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
1061 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1050-1G-PW:
94400-1G-BULK:
94400-1G:
PHR1050-1G:
PHR1050-1G-BULK:
PHR1050-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.