安全性情報
M1851000
Metronidazole benzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethyl benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13N3O4
CAS番号:
分子量:
275.26
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metronidazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChI Key
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Metronidazole benzoate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M1851000-1EA:
M1851000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J A Ogunbanwo et al.
FEMS immunology and medical microbiology, 30(1), 73-83 (2001-02-15)
The trypanosomostatic and trypanosomicidal effects of four anti-protozoal drugs, namely halofantrine hydrochloride, chloroquine phosphate, benzoylmetronidazole and pyrimethamine, on species of trypanosomes, viz. Trypanosoma brucei brucei (MBOS/NG/94/NITR) Bassa strain, T. congolense (MBOS/NG/93/NVRI) Zaria strain and T. brucei gambiense (MHOM/NG/92/NITR) Abraka strain
[HPLC determination of benzoylmetronidazole and metronidazole in biological materials].
J Avramova
Die Pharmazie, 43(6), 436-436 (1988-06-01)
G Takács
Therapia Hungarica (English edition), 40(4), 189-191 (1992-01-01)
Klion suspension was given to 42 girl and woman patients suffering from vaginal trichomoniasis. Negativity for Trichomonas was recorded in 73.8% of the cases in response to the first 10-day cure, and in 90.5% of the patients following repeated cures.
B Bloch et al.
South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde, 67(12), 455-457 (1985-03-23)
Metronidazole tablets, benzoyl metronidazole suspension and tinidazole tablets each given as a single 2 g bolus dose in an open controlled prospective study were found to be effective forms of treatment for Trichomonas vaginalis vaginitis. The cure rates on wet
A comparison of the pharmacokinetics of metronidazole in man after oral administration of single doses of benzoylmetronidazole and metronidazole.
G W Houghton et al.
British journal of clinical pharmacology, 14(2), 201-206 (1982-08-01)