テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
InChI
1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
InChI Key
QNVKOSLOVOTXKF-PFWPSKEQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アンブロキソール塩酸塩は、 粘液溶解去痰薬およびブロムヘキシンの代謝産物です。 高粘性または過剰な粘液分泌によって特徴づけられる呼吸器疾患の治療に使用されます。
アプリケーション
アンブロキソール塩酸塩標準液は、逆相シーケンシャルインジェクションクロマトグラフィー(RP-SIC)および逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)を用いた製剤におけるアンブロキソール塩酸塩の決定で、参照標準として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
ブロムヘキシンの代謝
Nav1.8-選好ナトリウムチャネルブロッカー
Nav1.8-選好ナトリウムチャネルブロッカー
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9797-VAR:
A9797-5G:
A9797-10G:
A9797-1G:
A9797-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neuropharmacology, 49(8), 1220-1227 (2005-09-27)
Neuropathic pain affects many patients, and treatment today is far from being perfect. Nav1.8 Na(+) channels, which are expressed by small fibre sensory neurons, are promising targets for novel analgesics. Na(+) channel blockers used today, however, show only limited selectivity
Arzneimittelforschung, 13, 474-474 (1963)
Sequential injection chromatographic determination of ambroxol hydrochloride and doxycycline in pharmaceutical preparations.
Talanta, 68(2), 214-218 (2005)
Molecular genetics and metabolism reports, 25, 100678-100678 (2020-12-10)
Gaucher disease (GD) is an autosomal recessive lysosomal storage disorder caused by mutations in the acid β-glucosidase encoding gene (GBA1), resulting in the deficient activity of acid β-glucosidase (GCase). To date, there is no approved treatment for the neurological manifestations
Concise Dictionary of Pharmacological Agents: Properties and Synonyms (2012)