Merck
B7273
Sigma-Aldrich
ベザフィブラート
≥98%, solid
別名:
2-[4-[2-(4-クロロベンズアミド)エチル]フェノキシ]-2-メチルプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20ClNO4
CAS番号:
分子量:
361.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
溶解性
DMF: soluble
deionized water: insoluble
methanol: soluble
オーガナイザー
Roche
SMILES記法
CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ベザフィブラートは、次の用途に使用されています。
  • 糖尿病に及ぼす影響を研究するためのマウス標準食(SD)のサプリメント
  • C型肝炎ウイルス(HCV)の集合と分泌に対する効果の評価
  • ゼブラフィッシュの性腺ステロイド産生および精子形成に対する効果の評価、HPLC標準物質としての使用。
生物化学的/生理学的作用
ベザフィブラートには、HCVの集合と分泌を抑制する能力があります。脂質異常症の治療に使用されます。
ベザフィブレ-トは、ペルオキシソ-ム増殖因子活性化受容体PPARα, PPARδ, PPARγのアゴニストです。リポタンパク質リパ-ゼ(LPL)の活性化因子です。
ペルオキシソ-ム増殖因子活性化受容体(PPAR)は核内ステロイドレセプタ-ス-パ-ファミリ-に属しています。ベザフィブレ-トは、ペルオキシソ-ム増殖因子活性化受容体PPARα, PPARδ, PPARγのアゴニストです。リポタンパク質リパ-ゼ(LPL)の活性化因子です。
ベザフィブレ-トなどのPPARγアゴニストは、RSV感染中の炎症反応の抑制に有効であり、重篤なRSV感染の経過中においても臨床効果が期待されています。
特徴および利点
本化合物はロシュ社によって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補化合物のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
本化合物は、遺伝子制御の研究に使用するための製品です。その他の主要な遺伝子制御製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B7273-BULK:
B7273-VAR:
B7273-25G:
B7273-1G:
B7273-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bezafibrate improves insulin sensitivity and metabolic flexibility in STZ-induced diabetic mice
Franko A, et al.
Diabetes, 65(9), 2540-2552 (2016)
Marc Engelen et al.
PloS one, 7(7), e41013-e41013 (2012-08-23)
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is caused by mutations in the ABCD1 gene and is characterized by impaired beta-oxidation of very-long-chain fatty acids (VLCFA) and subsequent VLCFA accumulation in tissues. In adulthood X-ALD most commonly manifests as a gradually progressive myelopathy, (adrenomyeloneuropathy;
Bezafibrate ameliorates diabetes via reduced steatosis and improved hepatic insulin sensitivity in diabetic TallyHo mice
Franko A, et al.
Molecular Metabolism, 6(3), 256-266 (2017)
Akira Honda et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 57(5), 1931-1941 (2012-08-23)
Bezafibrate is a widely used hypolipidemic agent and is known as a ligand of the peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs). Recently this agent has come to be recognized as a potential anticholestatic medicine for the treatment of primary biliary cirrhosis (PBC)
Bezafibrate, a lipid-lowering pharmaceutical, as a potential endocrine disruptor in male zebrafish (Danio rerio)
Velasco-Santamaria YM, et al.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 105(1-2), 107-118 (2011)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.