品質水準
SMILES記法
CC1=C(C)C=CC=C1NC2=NC(SCC(O)=O)=NC(Cl)=C2
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)16-12-6-11(15)17-14(18-12)21-7-13(19)20/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,16,17,18)
InChI Key
SZRPDCCEHVWOJX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465) , PPARD(5467) , PPARG(5468)
mouse ... Ppara(19013)
rat ... Ppara(25747)
詳細
アプリケーション
- トランスフェクションおよびルシフェラーゼアッセイのポジティブコントロール
- オートファジー性フラックス解析における骨髄由来マクロファージ(BMDM)の刺激
- 培養細胞における脂肪酸代謝免疫連鎖(FAMIN)発現調節の解析
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C7081-10MG:
C7081-BULK:
C7081-50MG:
C7081-VAR:
試験成績書(COA)