Merck
M6191
Sigma-Aldrich
GW9662
>98% (HPLC)
別名:
2-クロロ-5-ニトロ-N-フェニルベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9ClN2O3
CAS番号:
分子量:
276.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
powder
white
溶解性
DMSO: 26 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
InChI Key
DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARG(5468)
アプリケーション
GW9662は、ヒトの多能性幹細胞およびフェニレフリン刺激心筋細胞において、テルミサルタン褐色細胞腫やPC12細胞の保護作用を抑制するために、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体γ(PPARγ)アンタゴニストとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
GW9662はPPAR-γの不可逆的アンタゴニストです。 GW9662は、結合組織成長因子を阻害し、IL-4によりCD36を活性化します。
GW9662(2-クロロ-5-ニトロベンズアニリド)は、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体γ(PPARγ)のリガンド結合部位と結合し、脂肪細胞分化の抑制をもたらします。これは、PPARγアゴニストロシグリタゾンの存在下でも乳がん細胞株の細胞増殖抑制に寄与します。また、M2cマクロファージの分化を刺激して、増殖停止特異的6(Gas6)発現をトリガーします。GW9662は、他のPPARγリガンドとの併用療法により膠芽細胞腫幹細胞に対する増殖抑制作用を発揮するため、有効な治療薬となる可能性があります。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの核内受容体(PPAR)のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
法的情報
Glaxo­Smith­Klineの同意のもと、研究目的で販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
M6191-25MG:
M6191-5MG:
M6191-VAR:
M6191-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
The PPAR-gamma antagonist GW9662 elicits differentiation of M2c-like cells and upregulation of the MerTK/Gas6 axis: a key role for PPAR-gamma in human macrophage polarization
Zizzo G and Cohen PL
Journal of Inflammation, 12(1), 36-36 (2015)
Efstathia Papageorgiou et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 14(7-8), 403-411 (2008-05-14)
PPARgamma, a member of the peroxisome proliferator-activated receptor family, is overexpressed in prostate cancer. Natural and synthetic ligands of PPARgamma via genomic and nongenomic actions promote cell cycle arrest and apoptosis of several prostate cancer cells, in vitro. Insulin-like growth
Combination Treatment with PPARgamma Ligand and Its Specific Inhibitor GW9662 Downregulates BIS and 14-3-3 Gamma, Inhibiting Stem-Like Properties in Glioblastoma Cells
Im CN
BioMed Research International, 2017(1), 36-36 (2017)
GW9662, a potent antagonist of PPARgamma, inhibits growth of breast tumour cells and promotes the anticancer effects of the PPARgamma agonist rosiglitazone, independently of PPARgamma activation
Seargent JM, et al.
British Journal of Pharmacology, 143(8), 933-937 (2004)
Bezafibrate attenuates pressure overload-induced cardiac hypertrophy and fibrosis
Xu SC, et al.
PPAR Research, 2017(43), 26303-26313 (2017)