Merck
G6793
Sigma-Aldrich
GW7647
≥98% (HPLC)
別名:
2-(4-(2-(1-シクロヘキサンブチル)-3-シクロヘキシルウレイド)エチル)フェニルチオ)-2-メチルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H46N2O3S
CAS番号:
分子量:
502.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
white
溶解性
DMSO: soluble 16 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
CC(C)(Sc1ccc(CCN(CCCCC2CCCCC2)C(=O)NC3CCCCC3)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C29H46N2O3S/c1-29(2,27(32)33)35-26-18-16-24(17-19-26)20-22-31(28(34)30-25-14-7-4-8-15-25)21-10-9-13-23-11-5-3-6-12-23/h16-19,23,25H,3-15,20-22H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)
InChI Key
PKNYXWMTHFMHKD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
アプリケーション
GW7647は、下記でペルオキシソーム増殖因子活性化受容体 α(PPAR α)リガンドとして使用されています:
  • 原発性ヒト肝細胞を処理するための脱脂培地
  • 心筋細胞の解糖機能に対する影響を検討するため
  • 乳児マウス心臓に対する影響を検討するため
  • 乳癌MDA-MB-231細胞においてPPARを活性化するため
生物化学的/生理学的作用
Gw7647は、血清トリグリセリド濃度を低下させ、β-酸化にかかわる遺伝子の肝発現を促進します。脂肪肝または傷害状態においてGW7647とメトホルミンを使用すると、血清中のアスパラギン酸トランスアミナーゼ(AST)とアラニントランスアミナーゼ(ALT)の酵素濃度が改善されます。
強力なヒトPPARαアゴニストです。ヒト細胞におけるPPARα受容体の生物学的研究にご使用いただけます。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの核内受容体(PPAR)のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
法的情報
Glaxo­Smith­Klineの同意のもと、研究目的で販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6793-25MG:
G6793-BULK-CR:
G6793-VAR:
G6793-BULK:
G6793-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jun Zhang et al.
Oncotarget, 8(13), 20766-20783 (2017-02-12)
Peroxisome proliferators-activated receptors (PPARα, γ and δ) are potentially effective targets for Type 2 diabetes mellitus therapy. The severe effects of known glitazones and the successfully approved agents (saroglitazar and lobeglitazone) motivated us to study novelly potent PPARs drugs with
Yanjie Cheng et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 9, 195-206 (2017-12-17)
Widely varied compounds, including certain plasticizers, hypolipidemic drugs (e.g., ciprofibrate, fenofibrate, WY-14643, and clofibrate), agrochemicals, and environmental pollutants, are peroxisome proliferators (PPs). Appropriate dose of PPs causes a moderate increase in the number and size of peroxisomes and the expression
Sriram Ramanan et al.
Free radical biology & medicine, 45(12), 1695-1704 (2008-10-15)
Whole-brain irradiation (WBI) can lead to cognitive impairment several months to years after irradiation. Studies on rodents have shown a rapid and sustained increase in activated microglia (brain macrophages) following brain irradiation, contributing to a chronic inflammatory response and a
Yeon-Ji Kim et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 101, 209-217 (2017-09-25)
Chronic alcohol consumption leads to hepatic lipid accumulation and alcoholic fatty liver disease. Previously, we demonstrated that barley sprout extract, which contains saponarin as an active compound, reduces hepatic steatosis. In this study, we investigated the effect of barley sprout
Luisa Vergori et al.
Stem cells translational medicine, 7(1), 135-145 (2017-10-29)
Metabolic pathologies such as diabetes and obesity are associated with decreased level of circulating and bone marrow (BM)-derived endothelial progenitor cells (EPCs). It is known that activation of peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPARα) may stimulate cell differentiation. In addition, microparticles