370698
GW7647
A cell-permeable urea-substituted thioisobutyric acid compound that acts as a potent and selective PPARα.
別名:
GW7647, GW647, 2-(4-(2-(1-Cyclohexanebutyl-3-cyclohexylureido)ethyl)phenylthio)-2-methylpropionic Acid, PPAR Agonist IV, PPARα Agonist II, PPARβ/δ Agonist I, PPARγ Agonist III
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
ethanol: 12 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S(C(C)(C)C(=O)O)c1ccc(cc1)CCN(CCCCC3CCCCC3)C(=O)NC2CCCCC2
InChI
1S/C29H46N2O3S/c1-29(2,27(32)33)35-26-18-16-24(17-19-26)20-22-31(28(34)30-25-14-7-4-8-15-25)21-10-9-13-23-11-5-3-6-12-23/h16-19,23,25H,3-15,20-22H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)
InChI Key
PKNYXWMTHFMHKD-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PPARα
包装
警告
その他情報
Brown, P.J., et al. 2001. Bioorg. Med. Chem. Lett.11, 1225.
Oliver, W.R. Jr., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 5306.
Poirier, H., et al. 2001. Biochem. J.355, 481.
WGK
WGK 3
Jan Code
370698-5MG:
370698-MG:
試験成績書(COA)