アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
濃度
~100 μg/mL in ethanol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C[C@@H](O)\C=C\C=C\C=C/[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6-,14-10+,15-11-/t18-,19-/m1/s1
InChI Key
VNYSSYRCGWBHLG-AMOLWHMGSA-N
遺伝子情報
human ... LTB4R(1241)
rat ... Ltb4r(59264)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L0517-10UG:4548173949871
L0517-50UG-PW:
L0517-10UG-PW:
L0517-10UG-LBL:
L0517-VAR:
L0517-25UG-PW:
L0517-BULK:
L0517-250UG:
L0517-.1MG:
L0517-50UG:4548173949895
L0517-25UG:4548173949888
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research