Merck
F8758
Sigma-Aldrich
葉酸
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥97%
別名:
プテロイルモノグルタミン酸, PteGlu, ビタミンM, プテロイル-L-グルタミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19N7O6
CAS番号:
分子量:
441.40
Beilstein:
100781
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058014
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
分子量
Mw 441.40 g/mol
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
dark yellow
溶解性
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow to dark yellow-orange
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI Key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
葉酸(FA)/プテリルモノグルタミン酸は、神経管欠損(NTD)の防止に有用です。
アプリケーション
葉酸は以下の用途に使用されています:
  • ハイブリドーマの増殖及びモノクローナル抗体産生に対するビタミンとアミノ酸の役割の検討
  • 細胞及び治療
  • CRISPR/Cas遺伝子編集アプローチによるパーフォリン遺伝子ターゲティング
生物化学的/生理学的作用
栄養供給型の葉酸塩です。葉酸とその誘導体は、細胞内の一炭素代謝に必須のメディエーターです。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F8758-VAR:
F8758-25G:
F8758-5G:
F8758-100G:
F8758-BULK:
F8758-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bone marrow derived mesenchymal stem cells ameliorate inflammatory response in an in vitro model of familial hemophagocytic lymphohistiocytosis 2
Sevim H, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 9(1), 198-198 (2018)
Folic acid handling by the human gut: implications for food fortification and supplementation
Patanwala I, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 100(2), 593-599 (2014)
Reduced expression of galectin-9 contributes to a poor outcome in colon cancer by inhibiting NK cell chemotaxis partially through the Rho/ROCK1 signaling pathway
Wang Y, et al.
PloS one, 11(3), e0152599-e0152599 (2016)
Periconceptional folic acid supplementation and the risk of preterm births in China: a large prospective cohort study
Li Z, et al.
International Journal of Epidemiology, 43(4), 1132-1139 (2014)
The role of vitamins and amino acids on hybridoma growth and monoclonal antibody production
Ducommun P, et al.
Cytotechnology, 37(2), 65-73 (2001)
資料
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.