製品名
hEGF, EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.08-0.8 ng/mL ED50/EC50
分子量
~6 kDa
包装
pkg of 5X0.2 mg
pkg of 0.2 mg
pkg of 0.5 mg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg endotoxin (EGF)
色
white
溶解性
water: soluble, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]%12N(CCC%12)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N
InChI
1S/C270H401N73O83S7/c1-24-134(19)217(262(420)293-112-201(355)298-161(69-74-205(359)360)229(387)301-160(45-35-82-286-269(279)280)228(386)333-192(119-428)255(413)307-162(68-73-198(274)352)230(388)316-176(94-141-54-64-150(350)65-55-141)241(399)304-159(44-34-
InChI Key
GVUGOAYIVIDWIO-UFWWTJHBSA-N
遺伝子情報
human ... EGF(1950)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
EGFにより影響を受ける細胞機能:有糸分裂、イオン流出、グルコース輸送、解糖系、核酸およびタンパク質合成、生存、成長、増殖および分化。
EGFの生物学的効果:胃酸分泌の抑制、胎児成長および発達、中枢神経系における神経調節。
EGFにより影響を受ける経路:EGFRシグナル、MAPKカスケード、PIP、Ca+2シグナル
構成
注意
調製ノート
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E9644-.5MG-PW:
E9644-.2MG-PW:
2005033:
E9644-.1MG-PW:
E9644-5X.2MG:
E9644-.5MG:
E9644-BULK:
E9644-.1MG:
E9644-VAR:
E9644-.2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
プロトコル
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
関連コンテンツ
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.