product name
繊維芽細胞増殖因子 ウシ下垂体由来, suitable for cell culture
由来生物
bovine pituitary glands
品質水準
形状
lyophilized powder
有効性
1-100 ng/mL
分子量
16.4 kDa
包装
pkg of 10 and 5X10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white to off-white
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
品質
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3133-10UG:
F3133-10UG-PW:
F3133-BULK:
F3133-PH:
F3133PROC:
F3133-BULK-N:
F3133-5X10UG:
F3133-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research