安全性情報
SRP4037
Sigma-Aldrich
FGF-2 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
別名:
FGF-2, HBGF-2, プロスタトロピン, 塩基性繊維芽細胞増殖因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
~17.2 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGF2(2247)
詳細
遺伝子FGF2(線維芽細胞成長因子2)はヒト染色体4q28に位置づけられています。FGF -2は基本的なヘパリン結合成長因子です。組換えヒトFGF-2は154個のアミノ酸残基を含む17.2kDaタンパク質です。組換えヒトFGF-2はBFGF(塩基性繊維芽細胞増殖因子)とも呼ばれます。
アプリケーション
FGF-2ヒトは、次の用途で使用されています。
  • E9.5神経上皮細胞培養に用いる培地サプリメントとして。
  • 胚神経幹細胞/前駆細胞(NSPC)の2D培養に使用するNeurobasal増殖培地
  • の成分として。
ヒトFGF2(線維芽細胞増殖因子2)は内皮コロニーアッセイで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
FGF2(線維芽細胞成長因子2、BFGF(塩基性繊維芽細胞増殖因子)とも呼ばれる)は、FGFR1(線維芽細胞成長因子受容体1)、FGFR2およびFGFR3と相互作用します。FGF2は間葉系細胞、神経外胚葉性細胞および内皮細胞などの多種多様な細胞の増殖を刺激します。FGF2は神経前駆細胞の運命を決定しニューロンの軸索再生を促進します。FGF2は脊髄損傷の修復において重要な役割を果たします。FGF2は血管新生を刺激することが知られおり、癌の発現と関連しています。HIV(ヒト免疫不全ウィルス)-腎障害を持つ小児の腎臓には高レベルのFGF2が存在します。FGF2 mRNAはmiRNA miR-503の標的です。
物理的形状
5 mM Tris(pH 7.6, 150 mM NaCl含有)を用いた1 mg/mL溶液の凍結乾燥品。
再構成
5 mMトリス、pH 7.6で濃度0.1~1.0 mg/mLの濃度に再構成します。その後、この溶液は他の水性緩衝液で希釈することができます。
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP4037-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Expression of VEGFR-2 and AC133 by circulating human CD34(+) cells identifies a population of functional endothelial precursors.
Peichev M
Blood, 95, 952-958 (2000)
Isolation of Neural Stem Cells from the Embryonic Mouse Hippocampus for in vitro Growth or Engraftment into a Host Tissue
Rybachuk O, et al.
Bio-protocol, 9(4) (2019)
Zinc deficiency causes neural tube defects through attenuation of p53 ubiquitylation
Li H, et al.
Development, 145(24), dev169797-dev169797 (2018)
Role of microRNA?503 in the suppression of osteosarcoma cell proliferation and migration via modulation of fibroblast growth factor 2.
Wu B and Bi W
Molecular Medicine Reports, 12, 7433-7438 (2015)
Jharna R Das et al.
PloS one, 11(4), e0153837-e0153837 (2016-04-21)
Renal endothelial cells (REc) are the first target of HIV-1 in the kidney. The integrity of REc is maintained at least partially by heparin binding growth factors that bind to heparan sulfate proteoglycans located on their cell surface. However, previous
資料
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.