製品名
血管内皮増殖因子 ヒト, VEGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
有効性
1-10 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
分子量
protein 38.2 kDa (as homodimer)
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.1 EU/μg
色
white
溶解性
water: soluble
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VEGFA(7422)
詳細
アプリケーション
- オリゴデンドロサイト前駆体細胞(OPC)および黄体細胞の増殖/生存の測定
- マウスに移植された上皮細胞クラスター(ECC)の増殖誘発
生物化学的/生理学的作用
VEGF組み換えタンパク質には治療抵抗性疾患の治療薬としての可能性があり、内皮細胞増殖および血管形成を促進する可能性があります。
物性
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V7259-BULK:
V7259-10UG:
V7259-VAR:
V7259-10UG-PW:
V7259-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com