製品名
トランスフォーミング増殖因子-β1 ヒト, TGF-β1, recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in CHO cells
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
有効性
≤0.05 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
protein 25 kDa
包装
pkg of 2 μg
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TGFB1(7040)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- レポーター遺伝子アッセイ。
- in vitro形質移入。
- 腎細胞の遺伝子アレイ解析に対する形質転換成長因子-β1(TGF-β1)の影響についての研究。
- TGF-β1と微小血管内皮細胞におけるメタロプロティナーゼ-1の組織阻害薬のせん断応力依存性上方制御との関連についての研究。
- TGF-β1活性と筋線維芽細胞との相互作用に関する研究
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
同等製品
推奨
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T7039-VAR:
T7039-50UG:
T7039-50UG-PW:
T7039-2UG-PW:
T7039-BULK:
T7039-2UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
and the TGF1 signaling pathways
Jagged-1 Expression in Fibrotic Disease
資料
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com