安全性情報
GF346
Sigma-Aldrich
Transforming Growth Factor-β1 human
Animal free, >98%, recombinant, expressed in CHO cells, suitable for cell culture
別名:
TGFb1, TGFbI, TGFB, Transforming Growth Factor-β1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
product name
TGF-β1、
ヒトリコンビナント動物フリー,
不純物
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
品質水準
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
TGF-βの3種類の哺乳類アイソフォーム(TGF-β1、TGF-β2、TGF-β3)は同じ受容体を介してシグナルを伝達し、同じ生物学的反応を引き起こします。これらは、細胞の増殖、成長、分化および運動性を調節するとともに、細胞外マトリックスの合成と沈着を調節する多機能サイトカインです。また、胚発生、組織改造および創傷治癒を含むさまざまな生理学的過程に関与します。これらは主に潜在複合体として分泌され、細胞表面と細胞外マトリックス内に保存されます。生物学的に活性なTGF-アイソフォームを潜在複合体から放出するには、複合体のタンパク質分解処理および/またはトロンボスポンジン-1などのタンパク質による構造変化の誘導が必要です。TGF-β1は最も多いアイソフォームで、ほとんどすべての細胞タイプによって分泌されます。当初特定された機能は線維芽細胞の形質転換誘導ですが、最近になって皮膚腫瘍形成への関与が特定されています。
組換えヒトTGF-β1は、単一のジスフィルド結合によって結合された2つの同じ112アミノ酸のポリペプチド鎖で構成される25.0 kDaのタンパク質です。
製品の起源:CHO細胞
アプリケーション
研究のカテゴリ
幹細胞研究
研究のサブカテゴリ
成長因子および受容体
品質
マウスHT-2細胞のマウスIL-4依存性増殖を阻害するTGF-β1の機能により定められます。ED50の予測値は≤ 0.05 ng/mLで、≥ 2 x 10^7単位/mgの比活性度に相当します。
物理的形状
製品は添加物を含まず、凍結乾燥前に0.2ミクロンフィルターでろ過されています。
保管および安定性
受領日から最長4か月、-20°Cで保存できます。開封前にバイアルを遠心してください。
水に溶解して0.1~1.0 mg/mLの濃度にします。 ボルテックスしないでください。長期間保存する場合は、担体タンパク質を含む緩衝液でさらに希釈し、ワーキングアリコートにして-20°Cで保存することを推奨します。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF346:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weili Ge et al.
Molecular medicine reports, 21(1), 478-484 (2020-01-16)
Endothelial to mesenchymal transition (EndMT) has been confirmed to participate in several cardiovascular diseases. In addition, EndMT of circulating endothelial cells (CECs) contributes to the pathology of musculoskeletal injury. However, little is known about the molecular mechanism of CECs undergoing
Avijit Dutta et al.
Communications biology, 6(1), 600-600 (2023-06-04)
Excessive inflammation is a postulated cause of severe disease and death in respiratory virus infections. In response to severe influenza virus infection, adoptively transferred naïve hemagglutinin-specific CD4+ T cells from CD4+ TCR-transgenic 6.5 mice drive an IFN-γ-producing Th1 response in
Ludong Zhang et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 48(1), 648-655 (2020-02-20)
Recently, the functions of circular RNAs (circRNAs) on cancer initiation and development arouse wide concern. Herein, we tested the influences of circ-ZNF652 on renal carcinoma cell growth and metastasis. Firstly, clinical renal carcinoma tissues and corresponding normal tissues were collected.
Guohui Gao et al.
Biology, 10(7) (2021-07-03)
TGF-β signaling plays a pivotal role in promoting tumor cell migration and cancer metastasis. ΔNp63α and TAp63α are two major isoforms of p53-related p63 protein. Our recent study has shown that TGF-β1 promotes ΔNp63α protein degradation to facilitate cancer metastasis.