Merck
D184
Sigma-Aldrich
ジエチルアミンNONOエート ナトリウム塩 水和物
≥97% (NMR), crystalline, nitrix oxide donor
別名:
1,1-ジエチル-2-ヒドロキシ-2-ニトロソヒドラジンナトリウム, 2-(N,N-ジエチルアミノ)-ジアゼノラート 2-オキシド ナトリウム塩 水和物, DEA NONOエート ナトリウム塩 水和物, ジエチルアミン/一酸化窒素複合体 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2N–N(N=O)O- Na+ xH2O
CAS番号:
分子量:
155.13 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ジエチルアミンNONOエート ナトリウム塩 水和物, ≥97% (NMR)
品質水準
アッセイ
≥97% (NMR)
形状
crystalline
保管条件
desiccated
protect from light
white
mp
45 °C (lit.)
溶解性
H2O: >10 mg/mL
methanol: >25 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].CCN(CC)N([O-])N=O
InChI
1S/C4H10N3O2.Na.H2O/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;;/h3-4H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChI Key
BVCZSYKIXSAMOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
NONOateジエチルアミンナトリウム塩水和物は、内皮非依存性拡張を評価するための一酸化窒素ドナーとして使用されています。また、無細胞系の一酸化窒素レベルの測定にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ジエチルアミンNONOエ-トはジエチルアミンと一酸化窒素の複合体であり、溶液中におけるNO遊離の調節に用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D184-50MG:
D184-IP:
D184-600MG:
D184-BULK:
D184-25MG:
D184-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High dietary fructose does not exacerbate the detrimental consequences of high fat diet on basilar artery function
Toklu HZ, et al.
Journal of Physiology And Pharmacology, 67(2), 205-205 (2016)
The functional and structural changes in the basilar artery due to overpressure blast injury
Toklu HZ, et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 35(12), 1950-1956 (2015)
Extracellular Alpha-Synuclein Oligomers Induce Parkin S-Nitrosylation: Relevance to Sporadic Parkinson?s Disease Etiopathology
Wilkaniec A, et al.
Molecular Neurobiology, 56(1), 125-140 (2019)
Francesco Tamagnini et al.
The Journal of physiology, 591(16), 3963-3979 (2013-05-15)
Synaptic plasticity in perirhinal cortex is essential for recognition memory. Nitric oxide and endocannabinoids (eCBs), which are produced in the postsynaptic cell and act on the presynaptic terminal, are implicated in mechanisms of long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD)
Nina Jeppesen Edin et al.
Journal of radiation research, 54(6), 1015-1028 (2013-05-21)
In this study, a mechanism in which low-dose hyper-radiosensitivity (HRS) is permanently removed, induced by low-dose-rate (LDR) (0.2-0.3 Gy/h for 1 h) but not by high-dose-rate priming (0.3 Gy at 40 Gy/h) was investigated. One HRS-negative cell line (NHIK 3025)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.