Merck
N3398
Sigma-Aldrich
S-ニトロソ-N-アセチル-DL-ペニシラミン
≥97%, powder
別名:
N-アセチル-3-(ニトロソチオ)-DL-バリン, S-ニトロソ-N-アセチルペニシラミン, SNAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12N2O4S
CAS番号:
分子量:
220.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
faint green to very dark green
溶解性
H2O: ≥2 mg/mL
DMSO: ≥20 mg/mL, clear (faint green to very dark green)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NC(C(O)=O)C(C)(C)SN=O
InChI
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
InChI Key
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
S-ニトロソ-N-アセチル-DL-ペニシラミン(SNAP)は、以下に使用されています:
  • 亜硝酸塩生成アッセイにおけるポジティブコントロール。
  • 内因性のトランスグルタミナーゼ(TG2)の活性阻害。
  • 細胞培養における一酸化窒素(NO)生成のための増殖アッセイ。
生物化学的/生理学的作用
NOドナ-です。血管拡張薬、平滑筋弛緩薬、リンパ球活性化薬です。可溶性グアニリルシクラ-ゼを活性化します。
SNAPは、ニトロソチオ-ルの誘導体であり、生理的条件下において一酸化窒素 (NO) を遊離します。NOの薬理学的・生理学的作用に関する研究に用いられます。 SNAPはNOを遊離する性質があるため、in vitroおよびin vivoにおける強力な血管拡張薬であり、薬理学的耐性を生じる傾向は低いです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N3398-25MG:
N3398-BULK:
N3398-VAR:
N3398-50MG-PW:
N3398-50MG:
N3398-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ODQ A cell-permeable, potent and selective inhibitor of nitric oxide (NO)-sensitive guanylyl cyclase (IC₅₀ = 20 nM).
Sigma-Aldrich
495320
ODQ
Sophiya Garasia et al.
Scientific reports, 7(1), 1629-1629 (2017-05-11)
We assessed the association between depression status and prevalent and incident type 2 diabetes (T2D) as well as the interaction between depression and a genetic risk score (GS) based on 20 T2D single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in a multi-ethnic longitudinal study.
Immunomodulatory activities of chitin microparticles on Leishmania major-infected murine macrophages.
Dehghani F
Archives of Medical Research, 42(7), 572-576 (2011)
Jodie D Anderson et al.
Journal of veterinary internal medicine, 33(4), 1593-1601 (2019-05-28)
Intravenous continuous rate infusion (IVCRI) of lispro at a starting dose of 0.09 U/kg/h and the use of 0.9% sodium chloride (NaCl) for fluid resuscitation in cats with diabetic ketoacidosis (DKA) have not been reported. Protocols for correction of electrolyte deficiencies
Lethal autoimmune myocarditis in interferon-gamma receptor-deficient mice: enhanced disease severity by impaired inducible nitric oxide synthase induction.
Eriksson U
Circulation, 103(1), 18-21 (2001)
Shambhuprasad K Togarsimalemath et al.
Kidney international, 92(4), 876-887 (2017-07-22)
The intrinsic similarity shared between the members of the complement factor H family, which comprises complement factor H and five complement factor H-related (CFHR) genes, leads to various recombination events. In turn these events lead to deletions of some genes
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.